Learn More
2-Bifenilisocianato, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Biphenylisocyanate |
| CAS | 17337-13-2 |
| Fórmula molecular | C13H9NO |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H9NO/c15-10-14-13-9-5-4-8-12(13)11-6-2-1-3-7-11/h1-9H |
| SMILES | O=C=Nc1ccccc1c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-isocianato-2-fenilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 195.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.0684 |