Learn More
Ácido 2-bifenilcarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10713831 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10713831 25 g Frasco de vidrio 25 g
13478298 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10713831 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 106270250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 947-84-2 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 947-84-2
Fórmula molecular C13H10O2
Peso molecular (g/mol) 198.22
Número MDL MFCD00002463
Clave InChI ILYSAKHOYBPSPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-biphenylcarboxylic acid, 1,1'-biphenyl-2-carboxylic acid, o-phenylbenzoic acid, biphenyl-2-carboxylic acid, biphenylcarboxylic acid, 1,1'-biphenyl carboxylic acid, diphenyl-2-carboxylic acid, phenylbenzoic acid
PubChem CID 70357
Nombre IUPAC 2-ácido fenilbenzoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Biphenylcarboxylic acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 110.0°C to 114.0°C
Color Blanco a beige
Punto de ebullición 199.0°C (10.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5C6H4CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 09,669
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.22
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino