Learn More
Ácido 2-bifenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Biphenylboronic acid |
| CAS | 4688-76-0 |
| Fórmula molecular | C12H11BO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11BO2/c14-13(15)12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14-15H |
| SMILES | OB(O)c1ccccc1c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | ácido (2-fenilfenil)borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 198.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.0852 |