Learn More
Tocris Bioscience™ 2-BFI hydrochloride
Descripción
High affinity I2 ligand (Ki = 9.8 nM). Putative I2 agonist; potentiates morphine antinociception. Produces ipsiversive rotational behavior in rats with a full 6-OHDA lesion of the nigrostriatal tract.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-BFI hydrochloride |
| Cantidad | 10 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.67 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 222.672 |