Learn More
2-(Beta-Glucosil)glicerol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(beta-Glucosyl)glycerol |
| CAS | 10588-30-4 |
| Fórmula molecular | C9 H18 O8 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-(-B-Glucosyl)Glycerol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18O8/c10-1-4(2-11)16-9-8(15)7(14)6(13)5(3-12)17-9/h4-15H,1-3H2/t5-,6-,7+,8-,9-/m1/s1 |
| SMILES | OCC(CO)O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(1,3-dihidroxipropan-2-iloxi)-6-(hidroximetilooxano-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 254.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.1002 |