Learn More
2-benciltriptamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Benzyltryptamine |
| CAS | 22294-23-1 |
| Fórmula molecular | C17 H18 N2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18N2/c18-11-10-15-14-8-4-5-9-16(14)19-17(15)12-13-6-2-1-3-7-13/h1-9,19H,10-12,18H2 |
| SMILES | NCCc1c(Cc2ccccc2)[nH]c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 2-(2-bencil-1H-indol-3-il)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 250.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.147 |