Learn More
Etanol de 2-(benciltio), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368715 5 g 5 g
11378715 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368715 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12274.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26524-88-9 | C9H12OS | 168.254 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26524-88-9
Fórmula molecular C9H12OS
Peso molecular (g/mol) 168.254
Número MDL MFCD00014039
Clave InChI ANMHSIXPUAKNLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-benzylthio ethanol, 2-hydroxyethyl benzyl sulfide, 2-benzylsulfanyl ethanol, 2-hydroxyethyl-benzyl sulphide, 2-benzylsulfanyl ethan-1-ol, 2-phenylmethylthio ethanol, 2-phenylmethylsulfanyl ethanol, 2-phenylmethylthio ethan-1-ol, 2-hydroxyethylbenzylsulfide, 2-benzylthioethanol
PubChem CID 77486
Nombre IUPAC 2-bencilsulfaniletanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CSCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Benzylthio)ethanol
Punto de ebullición 168°C to 169°C (18 mmHg)
Fórmula lineal C6H5CH2S(CH2)2OH
Índice de refracción 1.576
Cantidad 5 g
Beilstein 2356895
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.25
Porcentaje de pureza 98%