Learn More
Ácido 2-(benciltio)-4-clorobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Benzylthio)-4-chlorobenzoic Acid |
| CAS | 40183-35-5 |
| Fórmula molecular | C14 H11 Cl O2 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11ClO2S/c15-11-6-7-12(14(16)17)13(8-11)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,16,17) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(Cl)cc1SCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-bencilsulfanil-4-clorobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 278.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.0168 |