Learn More
Cloruro de ácido 2-(benciltio)-4-clorobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Benzylthio)-4-chlorobenzoic Acid Chloride |
| CAS | 40183-55-9 |
| Fórmula molecular | C14 H10 Cl2 O S |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10Cl2OS/c15-11-6-7-12(14(16)17)13(8-11)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2 |
| SMILES | ClC(=O)c1ccc(Cl)cc1SCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | cloruro de 2-bencilsulfanil-4-clorobenzoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 297.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 295.9829 |