Learn More
2-bencilpiridina, TRC
Código de producto. 30333248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30333248 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30333248 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2887401G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzylpyridine
CAS 101-82-6
Fórmula molecular C12 H11 N
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Benzylpyridine, Pheniramine Maleate Imp. A (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11N/c1-2-6-11(7-3-1)10-12-8-4-5-9-13-12/h1-9H,10H2
SMILES C(c1ccccc1)c2ccccn2
Nombre IUPAC 2-bencilpiridina
Peso molecular (g/mol) 169.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.0891