Learn More
2-bencilpiridina, Mikromol™
Código de producto. 17994016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17994016 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17994016 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0059.02
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-bencilpiridina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzylpyridine
CAS 101-82-6
Nombres de analitos o componentes 2-Benzylpyridine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H11 N
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Pheniramine Maleate Imp. A (EP), Pheniramine Imp. A (EP), 2-Benzylpyridine, Pheniramine Maleate Impurity A, Pheniramine Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11N/c1-2-6-11(7-3-1)10-12-8-4-5-9-13-12/h1-9H,10H2
SMILES C(c1ccccc1)c2ccccn2
Nombre IUPAC 2-bencilpiridina
Peso molecular (g/mol) 169.22
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 169,0891 g/mol