Learn More
2-Bencilpiridina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473414
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11473414 250 g 250 g
11463414 50 g 50 g
11453414 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11473414 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10662.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 101-82-6 | C12H11N | 169.23 g/mol
2-Benzylpyridine is used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-bencilpiridina se utiliza en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en alcohol. Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101-82-6
Fórmula molecular C12H11N
Peso molecular (g/mol) 169.23
Número MDL MFCD00006352
Clave InChI PCFUWBOSXMKGIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 2-phenylmethyl, pyridine, 2-benzyl, 2-phenylmethyl pyridine, unii-ew2n4v60mq, 2-benzyl-pyridine, ew2n4v60mq, benzylpyridine, 2-benzylpyridine, pyridine, phenylmethyl, 5-20-07-00556 beilstein handbook reference
PubChem CID 7581
Nombre IUPAC 2-bencilpiridina
SMILES C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzylpyridine
Punto de fusión 10°C to 12°C
Densidad 1.054
Punto de ebullición 140°C to 143°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 125°C (257°F)
Índice de refracción 1.579
Cantidad 250 g
Beilstein 115875
Información de solubilidad Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.23
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Liquid