Learn More
2-Bencilpiridina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463414
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11463414 50 g 50 g
11473414 250 g 250 g
11453414 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11463414 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10662.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 101-82-6 | C12H11N | 169.23 g/mol
2-Benzylpyridine is used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-bencilpiridina se utiliza en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en alcohol. Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101-82-6
Fórmula molecular C12H11N
Peso molecular (g/mol) 169.23
Número MDL MFCD00006352
Clave InChI PCFUWBOSXMKGIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 2-phenylmethyl, pyridine, 2-benzyl, 2-phenylmethyl pyridine, unii-ew2n4v60mq, 2-benzyl-pyridine, ew2n4v60mq, benzylpyridine, 2-benzylpyridine, pyridine, phenylmethyl, 5-20-07-00556 beilstein handbook reference
PubChem CID 7581
Nombre IUPAC 2-bencilpiridina
SMILES C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzylpyridine
Punto de fusión 10°C to 12°C
Densidad 1.054
Punto de ebullición 140°C to 143°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 125°C (257°F)
Índice de refracción 1.579
Cantidad 50 g
Beilstein 115875
Información de solubilidad Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.23
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Benzylpyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Benzylpyridine