Learn More
Ácido 2-bencilprop-2-enoico (ácido 2-bencilacrílico), Mikromol™
Descripción
Ácido 2-bencilprop-2-enoico (ácido 2-bencilacrílico)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Benzylacrylic Acid |
| CAS | 5669-19-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Benzylacrylic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H10 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Racecadotril Imp. E (EP), Hydrocinnamic acid, alpha-methylene- (6CI,8CI), 2-Benzylacrylic acid, 2-Methylene-3-phenylpropanoic acid, NSC 192640, alpha-Benzylacrylic acid, alpha-Methylenebenzenepropanoic acid, Racecadotril Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10O2/c1-8(10(11)12)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,1,7H2,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)C(=C)Cc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-bencilprop-2-enoico |
| Mostrar más |