Learn More
Bromuro de 2-benciloxifenilmagnesio, solución de 1 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Código de producto. 11916021 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
50 ml
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
11916021 50 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 50 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11916021 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 440320500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-05-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Benzyloxyphenylmagnesium bromide
CAS 328000-16-4, 109-99-9
% mín. CAS 26.08, 69.8
% máx. CAS 30.2, 73.92
Color Marrón a Amarillo
Densidad 1.0470g/mL
Temperatura de inflamación −20°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C13H11BrMgO
Fórmula lineal C6H5CH2OC6H4
Número MDL MFCD08705262
Cantidad 50 mL
Gravedad específica 1.047
Sinónimo 2-benzyloxyphenylmagnesium bromide solution, velkjpfzdyxbde-uhfffaoysa-m, 2-benzyloxyphenyl magnesium bromide, 2-benzyloxy phenylmagnesium bromide, 2-benzyloxy phenyl magnesium bromide, 2-benzyloxyphenylmagnesium bromide, 1m, 2-benzyloxy phenyl bromo magnesium, 2-benzyloxyphenylmagnesium bromide, 1m, magnesium, bromo 2-phenylmethoxy phenyl, grignard reagent
Clave InChI VELKJPFZDYXBDE-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]C1=CC=CC=C1OCC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC magnesio; fenilmetoxibenceno; bromuro
Peso molecular (g/mol) 287.44
PubChem CID 13183249
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.43
Forma física Solución
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Benzyloxyphenylmagnesium bromide, 1M solution in THF
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación