Learn More
Ácido 2-benciloxifenilacético, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11422278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11422278 1 g 1 g
11432278 5 g 5 g
11442278 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11422278 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15237.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22047-88-7 | C15H13O3 | 241.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22047-88-7
Fórmula molecular C15H13O3
Peso molecular (g/mol) 241.27
Número MDL MFCD00016822
Clave InChI BGTPJDGURCMYML-AWEZNQCLSA-M
Sinónimo 2-benzyloxyphenylacetic acid, o-benzyloxyphenylacetic acid, 2-2-benzyloxy phenyl acetic acid, 2-benzyloxy phenyl acetic acid, 2-benzyloxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid,2-phenylmethoxy, 2-2-phenylmethoxy phenyl acetic acid, acmc-20ao3j
PubChem CID 519916
SMILES [O-]C(=O)[C@@H](OCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzyloxyphenylacetic acid
Punto de fusión 96°C to 98°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2653977
Nombre IUPAC Ácido 2-(2-fenilmetoxifenil)acético
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.28
Porcentaje de pureza ≥98%