Learn More
2-Benciloxifenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449326 5 g 5 g
11459326 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11449326 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19020.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6272-38-4 | C13H12O2 | 200.237 g/mol
2-Benzyloxyphenol is used in the synthesis of 2-(benzyloxy)hydroquinone and also used to prepare sequential polypeptides.It is used as reagent for synthesis of multidentate chelating ligands. It is also used in chemicals, pharmaceutical research and also acts a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-benciloxifenol se utiliza en la síntesis de 2-(benciloxi)hidroquinona y también se utiliza para preparar polipéptidos secuenciales. Se emplea como reactivo para la síntesis de ligandos quelantes multidentados. También se utiliza en productos químicos, investigación farmacéutica y también actúa como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en alcohol, benceno y éter dietílico. No soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6272-38-4
Fórmula molecular C13H12O2
Peso molecular (g/mol) 200.237
Número MDL MFCD00002186
Clave InChI CCZCXFHJMKINPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-benzyloxy phenol, 2-benzyloxyphenol, phenol, 2-phenylmethoxy, benzyloxyphenol, benzyl o-hydroxyphenyl ether, 2-phenylmethoxy phenol, 2-benzyloxy-phenol, o-benzyloxy phenol
PubChem CID 80459
Nombre IUPAC 2-Fenilmetoxifenol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC=C2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzyloxyphenol
Densidad 1.143
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.591
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in alcohol,benzene,and diethyl ether. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.24
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.