Learn More
2-Benciloxietanoll, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10701365 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10701365 25 g Frasco de vidrio 25 g
10509653 1 g Frasco de vidrio 1 g
10287230 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10701365 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 314650250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 622-08-2 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 622-08-2
Fórmula molecular C9H12O2
Peso molecular (g/mol) 152.19
Número MDL MFCD00002868
Clave InChI CUZKCNWZBXLAJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-benzyloxy ethanol, 2-benzyloxyethanol, ethanol, 2-phenylmethoxy, ethylene glycol monobenzyl ether, 2-benzyloxy-1-ethanol, benzyl cellosolve, glycol benzyl ether, ethanol, 2-benzyloxy, glycol monobenzyl ether
PubChem CID 12141
Nombre IUPAC 2-fenilmetoxietanol
SMILES OCCOCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzyloxyethanol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.0700g/mL
Punto de ebullición 265°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2OCH2CH2OH
Índice de refracción 1.5200 to 1.522
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido