Learn More
Ácido 2-[(benciloxicarbonil)amino]-4,4,4-trifluorobutanoico (> 80%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(Benzyloxycarbonyl)amino]-4,4,4-trifluorobutanoic Acid |
| CAS | 287210-85-9 |
| Fórmula molecular | C12H12F3NO4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4,4,4-Trifluoro-2-[[(phenylmethoxy)carbonyl]amino]butanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12F3NO4/c13-12(14,15)6-9(10(17)18)16-11(19)20-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,16,19)(H,17,18) |
| SMILES | OC(=O)C(CC(F)(F)F)NC(=O)OCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4,4,4-trifluoro-2-(fenilmetoxicarbonilamino)butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 291.22 |