Learn More
Ácido 2-benciloxibenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Benzyloxybenzoic Acid |
| CAS | 14389-86-7 |
| Fórmula molecular | C14 H12 O3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Benzoic acid, 2-(phenylmethoxy)-, Benzoic acid, o-(benzyloxy)- (6CI,8CI), 2-(Phenylmethoxy)benzoic acid, 2-(Benzyloxy)benzoic acid, 2-[(Phenylmethyl)oxy]benzoic acid, O-Benzylsalicylic acid, Salicylic acid benzyl ether, o-(Benzyloxy)benzoic acid, 2-Benzyloxybenzoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12O3/c15-14(16)12-8-4-5-9-13(12)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)c1ccccc1OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | ácido 2-fenilmetoxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 228.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.0786 |