Learn More
Ácido 2-benciloxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11479623
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479623 250 g 250 g
11459623 10 g 10 g
11469623 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11479623 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12425.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14389-86-7 | C14H11O3 | 227.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14389-86-7
Fórmula molecular C14H11O3
Peso molecular (g/mol) 227.24
Número MDL MFCD00051940
Clave InChI GMOYUTKNPLBTMT-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 1810581
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=CC=C1OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzyloxybenzoic acid
Punto de fusión 76°C to 78°C
Cantidad 250 g
Sinónimo 2-benzyloxy benzoic acid, 2-benzyloxybenzoic acid, benzoic acid,2-phenylmethoxy, 2-phenylmethoxy benzoic acid, benzoic acid, 2-phenylmethoxy, enamine_005339, benzyloxybenzoic acid, acmc-20ao3m, 2-benzyloxy-benzoic acid, 2-benzyloxybenzoicacid
Nombre IUPAC ácido 2-fenilmetoxibenzoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.25
Porcentaje de pureza 98%