Learn More
Ácido 2-benciloxibencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11384536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11384536 5 g 5 g
11374536 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11384536 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20100.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 190661-29-1 | C13H13BO3 | 228.054 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 190661-29-1
Fórmula molecular C13H13BO3
Peso molecular (g/mol) 228.054
Número MDL MFCD01632206
Clave InChI MCAIDINWZOCYQK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-benzyloxyphenylboronic acid, 2-benzyloxy phenylboronic acid, 2-benzyloxybenzeneboronic acid, 2-benzyloxy phenyl boronic acid, 2-benzyloxyphenyl boronic acid, 2-benzyloxyphenylborornic acid, 2-benzyloxy phenyl boranediol, o-benzyloxyphenylboronic acid, boronic acid, 2-phenylmethoxy phenyl
PubChem CID 2773253
Nombre IUPAC ácido (2-fenilmetoxifenil)borónico
SMILES B(C1=CC=CC=C1OCC2=CC=CC=C2)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzyloxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 96°C to 99°C
Cantidad 5 g
Beilstein 7813704
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.06
Porcentaje de pureza 96%