Learn More
2-Benciloxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393416 50 g 50 g
11383416 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393416 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12866.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5896-17-3 | C14H12O2 | 212.25 g/mol
2-Benzyloxybenzaldehyde is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-benciloxibenzaldehído se utiliza como un intermedio en síntesis química orgánica.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5896-17-3
Fórmula molecular C14H12O2
Peso molecular (g/mol) 212.25
Número MDL MFCD00016583
Clave InChI PBEJTRAJWCNHRS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-benzyloxy benzaldehyde, 2-benzyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2-phenylmethoxy, o-benzyloxy benzaldehyde, benzaldehyde, o-benzyloxy, o-benzylsalicylaldehyde, 2-benzyl-oxy benzaldehyde, 2-phenylmethoxy benzaldehyde, benzyloxybenzaldehyde, o-benzyloxybenzaldehyde
PubChem CID 344784
Nombre IUPAC 2-fenolmetoxibenzaldehído
SMILES O=CC1=CC=CC=C1OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzyloxybenzaldehyde
Punto de fusión 46°C to 47°C
Cantidad 50 g
Beilstein 780307
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Porcentaje de pureza 98%