Learn More
2-Benzyloxybenzaldehyde 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10473555 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10473555 50 g Glass bottle 50 g
10146713 10 g Glass bottle 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10473555 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 392430500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 5896-17-3
Fórmula molecular C14H12O2
Peso molecular (g/mol) 212.25
Número MDL MFCD00016583
Clave InChI PBEJTRAJWCNHRS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-benzyloxy benzaldehyde, 2-benzyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2-phenylmethoxy, o-benzyloxy benzaldehyde, benzaldehyde, o-benzyloxy, o-benzylsalicylaldehyde, 2-benzyl-oxy benzaldehyde, 2-phenylmethoxy benzaldehyde, benzyloxybenzaldehyde, o-benzyloxybenzaldehyde
PubChem CID 344784
Nombre IUPAC 2-(benzyloxy)benzaldehyde
SMILES O=CC1=CC=CC=C1OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzyloxybenzaldehyde
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.15g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal C6H5CH2OC6H4C(=O)H
Índice de refracción 1.5980 to 1.6020 (20°C, 589nm)
Cantidad 50 g
Beilstein 08, III, 145
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Porcentaje de pureza ≥97.5% (GC)
Forma física Liquid