Learn More
2-Benzyloxybenzaldehyde 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10146713 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10146713 10 g Glass bottle 10 g
10473555 50 g Glass bottle 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10146713 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 392430100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 5896-17-3
Fórmula molecular C14H12O2
Peso molecular (g/mol) 212.25
Número MDL MFCD00016583
Clave InChI PBEJTRAJWCNHRS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-benzyloxy benzaldehyde, 2-benzyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2-phenylmethoxy, o-benzyloxy benzaldehyde, benzaldehyde, o-benzyloxy, o-benzylsalicylaldehyde, 2-benzyl-oxy benzaldehyde, 2-phenylmethoxy benzaldehyde, benzyloxybenzaldehyde, o-benzyloxybenzaldehyde
PubChem CID 344784
Nombre IUPAC 2-(benzyloxy)benzaldehyde
SMILES O=CC1=CC=CC=C1OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzyloxybenzaldehyde
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.15g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal C6H5CH2OC6H4C(=O)H
Índice de refracción 1.5980 to 1.6020 (20°C, 589nm)
Cantidad 10 g
Beilstein 08, III, 145
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Porcentaje de pureza ≥97.5% (GC)
Forma física Liquid