Learn More
2-(benciloxi)fenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Benzyloxy)phenol |
| CAS | 6272-38-4 |
| Fórmula molecular | C13H12O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Benzyl o-Hydroxyphenyl Ether, NSC 37426, NSC 72669, o-(Benzyloxy)phenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12O2/c14-12-8-4-5-9-13(12)15-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,14H,10H2 |
| SMILES | Oc1ccccc1OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-Fenilmetoxifenol |
| Peso molecular (g/mol) | 200.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.0837 |