Learn More
2-(benciloxi)fenol, TRC
Código de producto. 30333713
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30333713 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30333713 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2866551G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Benzyloxy)phenol
CAS 6272-38-4
Fórmula molecular C13H12O2
Cantidad 1 g
Sinónimo Benzyl o-Hydroxyphenyl Ether, NSC 37426, NSC 72669, o-(Benzyloxy)phenol
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12O2/c14-12-8-4-5-9-13(12)15-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,14H,10H2
SMILES Oc1ccccc1OCc2ccccc2
Nombre IUPAC 2-Fenilmetoxifenol
Peso molecular (g/mol) 200.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.0837