Learn More
2-(Benzyloxy)phenol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11356451 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11356451 5 g 5 g
11954751 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11356451 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 179320050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6272-38-4
Fórmula molecular C13H12O2
Peso molecular (g/mol) 200.237
Clave InChI CCZCXFHJMKINPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-benzyloxy phenol, 2-benzyloxyphenol, phenol, 2-phenylmethoxy, benzyloxyphenol, benzyl o-hydroxyphenyl ether, 2-phenylmethoxy phenol, 2-benzyloxy-phenol, o-benzyloxy phenol
PubChem CID 80459
Nombre IUPAC 2-Fenilmetoxifenol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC=C2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Benzyloxy)phenol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 35.0°C to 40.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1400g/mL
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal C6H5CH2OC6H4OH
Índice de refracción 1.5906
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.24
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Liquid or Low Melting Mass
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Benzyloxyphenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.