Learn More
Ácido 2-{[(benciloxi)carbonil]amino}-3-(4-hidroxifenil)propanoico, 97 %, Maybridge
Código de producto. 11316945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11316945 25 g 25 g
10263612 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11316945 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB02038EB
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1164-16-5
Fórmula molecular C17H17NO5
Peso molecular (g/mol) 315.33
Número MDL MFCD00037180
Clave InChI MCRMUCXATQAAMN-GGYSOQFKNA-N
Sinónimo z-tyr-oh, n-cbz-l-tyrosine, n-benzyloxycarbonyl-l-tyrosine, cbz-l-tyrosine, n-carbobenzoxy-l-tyrosine, n-carbobenzyloxy-l-tyrosine, cbz-tyr-oh, benzyloxycarbonyl-l-tyrosine, n-cbz-l-tyrosine-oh, z-tyrosine
PubChem CID 712438
Nombre IUPAC ácido 2-{[(benciloxi)carbonil]amino}-3-(4-hidroxifenil)propanoico
SMILES OC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-{[(Benzyloxy)carbonyl]amino}-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal C6H5CH2OC(O)NHCH(CO2H)CH2C6H4OH
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.32
Porcentaje de pureza 97%