Learn More
Ácido 2-{[(benciloxi)carbonil]amino}-3-(4-hidroxifenil)propanoico, 97 %, Maybridge
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-{[(Benzyloxy)carbonyl]amino}-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula lineal | C6H5CH2OC(O)NHCH(CO2H)CH2C6H4OH |
| Cantidad | 10 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 315.32 |
| Porcentaje de pureza | 97% |