Learn More
Éster bencílico del ácido 2-benciloxi-benzoico-13C3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Benzyloxy-benzoic Acid-13C3 Benzyl Ester |
| CAS | 1330189-10-0 |
| Fórmula molecular | C1513C6H18O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Benzyl 2-Benzyloxybenzoate-13C3: o-(Benzyloxy)-benzoic Acid-13C3 Benzyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H18O3/c22-21(24-16-18-11-5-2-6-12-18)19-13-7-8-14-20(19)23-15-17-9-3-1-4-10-17/h1-14H,15-16H2/i7+1,8+1,13+1,14+1,19+1,20+1 |
| SMILES | O=C(OCc1ccccc1)[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]2OCc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 6-fenilmetoxi(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trieno-1-carboxilato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 324.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 324.1457 |