Learn More
2-(benciloxi)benzaldehído, TRC
Código de producto. 30330788
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30330788 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30330788 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4110085G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Benzyloxy)benzaldehyde
CAS 5896-17-3
Fórmula molecular C14H12O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-[2-(Aminocarbonyl)phenoxy]acetic Acid, (2-Carbamoylphenoxy)acetic Acid, (o-Carbamoylphenoxy)acetic Acid, 2-(2-Carbamoylphenoxy)acetic Acid, 2-(2-Carbamoylphenoxy)aceticacid, 2-(Carboxymethoxy)benzamide, NSC 65589, Salicylamide O-Acetic Acid, [2-(Aminocarbonyl)phenoxy]acetic Acid, o-Carboxyamidophenoxyacetic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12O2/c15-10-13-8-4-5-9-14(13)16-11-12-6-2-1-3-7-12/h1-10H,11H2
SMILES O=Cc1ccccc1OCc2ccccc2
Nombre IUPAC 2-fenolmetoxibenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 212.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.0837