Learn More
Éster terc-butílico del acetónido de 2-benciloxi atorvastatina-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Benzyloxy Atorvastatin-d5 Acetonide tert-Butyl Ester |
| CAS | 265989-41-1 |
| Fórmula molecular | C47H48D5FN2O6 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (4R,6R)-6-[2-[2-(4-Fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[[[2-(phenylmethoxy)phenyl-d5]amino]carbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetic Acid, (6-{2-[3-(2-Benzyloxy-phenylcarbamoyl)-5-(4-fluoro-phenyl)-2-isopropyl-4-phenyl-d5-pyrrol-1-yl]-ethyl}-2,2-dimethyl-[1,3]-dioxane-4-yl)-acetic Acid, tert-Butyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C47H53FN2O6/c1-31(2)43-42(45(52)49-38-20-14-15-21-39(38)53-30-32-16-10-8-11-17-32)41(33-18-12-9-13-19-33)44(34-22-24-35(48)25-23-34)50(43)27-26-36-28-37(55-47(6,7)54-36)29-40(51)56-46(3,4)5/h8-25,31,36-37H,26-30H2,1-7H3,(H,49,52)/t36-,37-/m1/s1/i9D,12D,13D,18D,19D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])c2c(C(=O)Nc3ccccc3OCc4ccccc4)c(C(C)C)n(CC[C@@H]5C[C@H](CC(=O)OC(C)(C)C)OC(C)(C)O5)c2c6ccc(F)cc6 |
| Nombre IUPAC | 2-[(4R,6R)-6-[2-[2-(4-fluorofenil)-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)-4-[(2-fenilmetoxifenil)carbamoil]-5-propan-2-ilpirrol-1-il]etil]-2,2-dimetil-1,3-dioxan-4-il]acetato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 765.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 765.4201 |