Learn More
2-(benciloxi)acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Benzyloxy)acetamide |
| CAS | 5774-77-6 |
| Fórmula molecular | C9H11NO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO2/c10-9(11)7-12-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H2,10,11) |
| SMILES | NC(=O)COCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-fenilmetoxiacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 165.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.079 |