Learn More
2-Benciloxi-5-nitrobencenotiol (90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Benzyloxy-5-nitrobenzenethiol |
| CAS | 887353-11-9 |
| Fórmula molecular | C13 H11 N O3 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-Benzyloxy-5-Nitrobenzenethiol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11NO3S/c15-14(16)11-6-7-12(13(18)8-11)17-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,18H,9H2 |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(S)c1 |
| Nombre IUPAC | 5-nitro-2-fenilmetoxibencenotiol |
| Peso molecular (g/mol) | 261.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 261.046 |