Learn More
Éster bencílico del ácido 2-benciloxi-5-nitro-benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Benzyloxy-5-nitro-benzoic Acid Benzyl Ester |
| CAS | 1329485-44-0 |
| Fórmula molecular | C21H17NO5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Benzyl 2-(Benzyloxy)-5-nitrobenzoate, 5-Nitro-2-(phenylmethoxy)benzoic Acid Phenylmethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H17NO5/c23-21(27-15-17-9-5-2-6-10-17)19-13-18(22(24)25)11-12-20(19)26-14-16-7-3-1-4-8-16/h1-13H,14-15H2 |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(c1)C(=O)OCc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 5-nitro-2-fenilmetoxibenzoato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 363.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 363.1107 |