Learn More
Éster bencílico del ácido 2-benciloxi-5-nitro-benzoico-13C6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Benzyloxy-5-nitro-benzoic Acid-13C6 Benzyl Ester |
| CAS | 1329840-65-4 |
| Fórmula molecular | C1513C6H17NO5 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Benzyl 2-(Benzyloxy)-5-nitrobenzoate-13C6, 5-Nitro-2-(phenylmethoxy)benzoic Acid-13C6 Phenylmethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H17NO5/c23-21(27-15-17-9-5-2-6-10-17)19-13-18(22(24)25)11-12-20(19)26-14-16-7-3-1-4-8-16/h1-13H,14-15H2/i11+1,12+1,13+1,18+1,19+1,20+1 |
| SMILES | [O-][N+](=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](OCc2ccccc2)[13c]([13cH]1)C(=O)OCc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 5-nitro-2-fenilmetoxi(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trieno-1-carboxilato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 369.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 369.1308 |