Learn More
2-(Benciloxi)-3-metoxi-beta,6-dinitroestireno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Benzyloxy)-3-methoxy-beta,6-dinitrostyrene |
| CAS | 2426-62-2 |
| Fórmula molecular | C16H14N2O6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-Methoxy-4-nitro-3-(2-nitroethenyl)-2-(phenylmethoxy)benzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14N2O6/c1-23-15-8-7-14(18(21)22)13(9-10-17(19)20)16(15)24-11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,11H2,1H3/b10-9- |
| SMILES | COC1=CC=C([N+]([O-])=O)C(/C=C\[N+]([O-])=O)=C1OCC2=CC=CC=C2 |
| Nombre IUPAC | (Z)-2-(benciloxi)-1-metoxi-4-nitro-3-(2-nitrovinil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 330.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.09 |