Learn More
2-Benciloxi-2-metil-1-propanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11311919
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11311919 1 g 1 g
15443337 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11311919 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26006.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 91968-71-7 | Molecular Formula: C11H16O2 | Molecular Weight: 180.25 g/mol
2-Benzyloxy-2-methyl-1-propanol is used as a building block in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-benziloxi-2-metil-1-propanol se utiliza como un compuesto básico en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91968-71-7
Fórmula molecular C11H16O2
Peso molecular (g/mol) 180.25
Número MDL MFCD08459314
Clave InChI FRHJVAJQSPVSKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-benzyloxy-2-methylpropan-1-ol, 2-benzyloxy-2-methyl-1-propanol, 2-methyl-2-phenylmethoxy propan-1-ol
PubChem CID 42552903
Nombre IUPAC 2-metil-2-fenilmetoxipropan-1-ol
SMILES CC(C)(CO)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzyloxy-2-methyl-1-propanol
Punto de ebullición 80°C to 85°C (0.1 mmHg)
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.12
Porcentaje de pureza 95%