Learn More
2-(Benciloxi)-1-propanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Benzyloxy)-1-propanol |
| CAS | 70448-03-2 |
| Fórmula molecular | C10H14O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-(Phenylmethoxy)-1-propanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14O2/c1-9(7-11)12-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(CC(C)N(CC(O)c2ccc(OCc3ccccc3)c(NC=O)c2)Cc4ccccc4)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-fenilmetoxipropan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 166.22 |