Learn More
2-(benciloxi)-1-etanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Benzyloxy)-1-ethanamine |
| CAS | 38336-04-8 |
| Fórmula molecular | C9 H13 N O |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13NO/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8,10H2 |
| SMILES | NCCOCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-benciloxietanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 151.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.0997 |