Learn More
2-benciloxi-1,3-propanodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Benzyloxy-1,3-propanediol |
| CAS | 14690-00-7 |
| Fórmula molecular | C10H14O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-(Phenylmethoxy)-1,3-propanediol, 2-O-Benzylglycerol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14O3/c11-6-10(7-12)13-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2 |
| SMILES | OCC(CO)OCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-fenilmetoxipropano-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 182.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.0943 |