Learn More
2-(Benzilmetilamino)-3',4'-dihidroxiacetofenona, TRC
Código de producto. 30007101
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007101 1 g 1 g
30003699 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007101 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2856201G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36467-25-1
Fórmula molecular C16 H17 N O3
Peso molecular (g/mol) 271.31
Sinónimo Acetophenone, 2-(benzylmethylamino)-3',4'-dihydroxy- (6CI), 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-[methyl(phenylmethyl)amino]ethanone, α-Benzylmethylamino-3,4-dihydroxyacetophenone, 2-(Benzylmethylamino)-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone, Adrenaline Tartrate Imp. E (EP)
Nombre IUPAC 2-[benzil(metil)amino]-1-(3,4-dihidroxifenil)etanoletanol
SMILES CN(CC(=O)c1ccc(O)c(O)c1)Cc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Benzylmethylamino)-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17NO3/c1-17(10-12-5-3-2-4-6-12)11-16(20)13-7-8-14(18)15(19)9-13/h2-9,18-19H,10-11H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.1208
Porcentaje de pureza >95%