Learn More
2-(Bencilmetilamino)-3',4'-dihidroxiacetofenona-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Benzylmethylamino)-3',4'-dihydroxyacetophenone-d3 |
| CAS | 1330172-65-0 |
| Fórmula molecular | C16H14D3NO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-[methyl(phenylmethyl)amino]ethanone-d3, alpha-Benzylmethylamino-3,4-dihydroxyacetophenone-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H17NO3/c1-17(10-12-5-3-2-4-6-12)11-16(20)13-7-8-14(18)15(19)9-13/h2-9,18-19H,10-11H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(CC(=O)c1ccc(O)c(O)c1)Cc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-[bencil(trideuteriometil)amino]-1-(3,4-dihidroxifenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 274.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.1397 |