Learn More
2-Bencilideno-4-metil-3-oxo-N-fenilpentanamida, Mikromol™
Código de producto. 30052242
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30052242 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052242 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0400.330025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-Bencilideno-4-metil-3-oxo-N-fenilpentanamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzylidene-4-methyl-3-oxo-N-phenyl-pentanamide
CAS 125971-57-5
Nombres de analitos o componentes 2-Benzylidene-4-methyl-3-oxo-N-phenyl-pentanamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H19 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-Methyl-3-oxo-N-phenyl-2-(phenylmethylene)pentanamide, 2-Isobutyryl-N-phenyl-3-phenylacrylamide
Fórmula InChI InChI=1S/C19H19NO2/c1-14(2)18(21)17(13-15-9-5-3-6-10-15)19(22)20-16-11-7-4-8-12-16/h3-14H,1-2H3,(H,20,22)
SMILES CC(C)C(=O)C(=Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccccc2
Nombre IUPAC 2-bencilideno-4-metil-3-oxo-N-fenilpentanamida
Peso molecular (g/mol) 293.36
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.1416 g/mol