Learn More
Clorhidrato de 2-(benciletil-amino)-1-(3-hidroxifenil)etanona (clorhidrato de benciletil-amino)-1-(3-hidroxifenil)etanona), Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 2-(benciletil-amino)-1-(3-hidroxifenil)etanona (clorhidrato de benciletil-amino)-1-(3-hidroxifenil)etanona)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Benzylethyl-amino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone Hydrochloride (Benzyletilefrone Hydrochloride) |
| CAS | 55845-90-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-(Benzylethyl-amino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone Hydrochloride (Benzyletilefrone Hydrochloride) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H19 N O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Etilefrine Hydrochloride Imp. D (EP), Etilefrine Imp. D (EP), 2-(Benzylethyl-amino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone Hydrochloride, Etilefrine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, Benzyletilefrone Hydrochloride, Etilefrine Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Etilefrine Impurity D as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19NO2.ClH/c1-2-18(12-14-7-4-3-5-8-14)13-17(20)15-9-6-10-16(19)11-15;/h3-11,19H,2,12-13H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CCN(CC(=O)c1cccc(O)c1)Cc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-[bencil(etil)amino]-1-(3-hidroxifenil)etanona;clorhidrato |
| Mostrar más |