Learn More
Ácido 2-bencilciclopropano-1-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Benzylcyclopropane-1-carboxylic Acid |
| CAS | 103986-55-6 |
| Fórmula molecular | C11H12O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12O2/c12-11(13)10-7-9(10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7H2,(H,12,13) |
| SMILES | C1C(C1C(=O)O)CC2=CC=CC=C2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-bencilciclopropano-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 176.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.0837 |