Learn More
2-Bencilciclohexanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397585 1 g 1 g
11307595 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397585 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05776.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 946-33-8 | C13H16O | 188.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 946-33-8
Fórmula molecular C13H16O
Peso molecular (g/mol) 188.27
Número MDL MFCD00051455
Clave InChI CUYLPYBYCYQGCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-benzylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-phenylmethyl, 2-benzyl cyclohexanone, 2-benzyl-cyclohexan-1-one, 2-phenylmethyl cyclohexanone, cyclohexanone,2-phenylmethyl, 2rs-2-phenylmethylcyclohexanone
PubChem CID 98945
Nombre IUPAC 2-bencilciclohexan-1-ona
SMILES C1CCC(=O)C(C1)CC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzylcyclohexanone
Punto de fusión 28°C to 30°C
Densidad 1.03
Punto de ebullición 103°C to 105°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.536
Cantidad 1 g
Beilstein 2046670
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.27
Porcentaje de pureza 97%