Learn More
2-Benzylcyclohexanone, 97%, ACROS Organics™
Código de producto. 15234278 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15234278 1 g 1 g
15244278 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15234278 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 451860010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 946-33-8
Fórmula molecular C13H16O
Peso molecular (g/mol) 188.27
Clave InChI CUYLPYBYCYQGCE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 98945
Nombre IUPAC 2-bencilciclohexan-1-ona
SMILES C1CCC(=O)C(C1)CC2=CC=CC=C2
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Benzylcyclohexanone
Densidad 1.0240g/mL
Punto de ebullición 103.0°C to 105.0°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Fórmula lineal C6H5CH2C6H9O
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.024
Sinónimo 2-benzylcyclohexanone, cyclohexanone, 2-phenylmethyl, 2-benzyl cyclohexanone, 2-benzyl-cyclohexan-1-one, 2-phenylmethyl cyclohexanone, cyclohexanone,2-phenylmethyl, 2rs-2-phenylmethylcyclohexanone
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.27
Porcentaje de pureza ≥96.0% (GC)
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Benzylcyclohexan-1-one
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement