Learn More
Clorhidrato de 2-bencilbencimidazol, TRC
Código de producto. 30333534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30333534 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30333534 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1199051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Benzylbenzimidazole Hydrochloride
CAS 1212-48-2
Fórmula molecular C14H12N2 •HCl
Cantidad 1 g
Sinónimo Dibasole, Dibazol Hydrochloride, Dibazole Hydrochloride, Bendazol Hydrochloride, 2-(Phenylmethyl)-1H-benzimidazole Monohydrochloride, Benzimidazole, 2-benzyl-, Monohydrochloride (8CI), 1H-Benzimidazole, 2-(phenylmethyl)-, Monohydrochloride (9CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12N2.ClH/c1-2-6-11(7-3-1)10-14-15-12-8-4-5-9-13(12)16-14;/h1-9H,10H2,(H,15,16);1H
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC2=NC3=CC=CC=C3N2.Cl
Nombre IUPAC clorhidrato de 2-bencil-1H-benzimidazol
Peso molecular (g/mol) 208.263646